Learn More
Amoníaco7, solución de 7 N aprox. en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10037939 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2,5 LT
25 ML
25 LT
Código de producto. 10037939
Marca: Thermo Scientific Acros 133710251
Solicitar formato a granel o personalizado
Amoníaco, H3N, número CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, amoníaco, amoníaco anhidro, amoníaco, anhidro, gas de amoníaco, ammoniak, ammoniakgas, amoníaco anhidro, nitrosilo, alcohol de Hartshorn, 2,5 l, CHEBI:16134, de incoloro a amarillo, de 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 grados C, 17,03, palabra de aviso de GHS:Peligro
Amoníaco, H3N, número CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, amoníaco, amoníaco anhidro, amoníaco, anhidro, gas de amoníaco, ammoniak, ammoniakgas, amoníaco anhidro, nitrosilo, alcohol de Hartshorn, 2,5 l, CHEBI:16134, de incoloro a amarillo, de 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 grados C, 17,03, palabra de aviso de GHS: Peligro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota ca. 7N Solution in Methanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Fórmula molecular H3N
Fórmula lineal NH3
Concentración 6.0 to 7.5N
Número MDL MFCD00011418
Fieser 05,15
Densidad 0.7700g/mL
Índice Merck 15, 488
Sinónimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Cantidad 25 L
SMILES N
Nombre IUPAC azano
Peso molecular (g/mol) 17.03
Temperatura de inflamación 14°C
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formula Weight (peso de la fórmula) 17.03
Envase Lata de plástico
Gravedad específica 0.77
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia, ca 7N solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.