Learn More
Amoníaco7, solución de 7 N aprox. en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696332 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2,5 LT
25 ML
25 LT
Código de producto. 10696332
Marca: Thermo Scientific Acros 133710250
Solicitar formato a granel o personalizado
Amoníaco, H3N, número CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, amoníaco, amoníaco anhidro, amoníaco, anhidro, gas de amoníaco, ammoniak, ammoniakgas, amoníaco anhidro, nitrosilo, alcohol de Hartshorn, 2,5 l, CHEBI:16134, de incoloro a amarillo, de 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 grados C, 17,03, palabra de aviso de GHS:Peligro
Amoníaco, H3N, número CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, amoníaco, amoníaco anhidro, amoníaco, anhidro, gas de amoníaco, ammoniak, ammoniakgas, amoníaco anhidro, nitrosilo, alcohol de Hartshorn, 2,5 l, CHEBI:16134, de incoloro a amarillo, de 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 grados C, 17,03, palabra de aviso de GHS: Peligro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoníaco
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota solución de 7 N aprox. en methanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Fórmula molecular H3N
Fórmula lineal NH3
Concentración 6.0 a 7.5 N
Número MDL MFCD00011418
Fieser 05,15
Densidad 0.7700 g/ml
Índice Merck 15, 488
Sinónimo amoníaco, gas de amoniaco, alcohol de Hartshorn, nitrosilo, amoniaco, anhidro, amoniaco anhidro, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Cantidad 25 ml
SMILES N
Nombre IUPAC azano
Peso molecular (g/mol) 17.03
Temperatura de inflamación 14 °C
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formula Weight (peso de la fórmula) 17.03
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.77
Forma física Líquido