Learn More
Amoníaco7, solución de 7 N aprox. en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2,5 LT
25 ML
25 LT
Código de producto. 10761394
Marca: Thermo Scientific Acros 133710025
Solicitar formato a granel o personalizado
Amoníaco, H3N, número CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, amoníaco, amoníaco anhidro, amoníaco, anhidro, gas de amoníaco, ammoniak, ammoniakgas, amoníaco anhidro, nitrosilo, alcohol de Hartshorn, 2,5 l, CHEBI:16134, de incoloro a amarillo, de 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 grados C, 17,03, palabra de aviso de GHS:Peligro
Amoníaco, H3N, número CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, amoníaco, amoníaco anhidro, amoníaco, anhidro, gas de amoníaco, ammoniak, ammoniakgas, amoníaco anhidro, nitrosilo, alcohol de Hartshorn, 2,5 l, CHEBI:16134, de incoloro a amarillo, de 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 grados C, 17,03, palabra de aviso de GHS: Peligro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonia
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota ca. 7N Solution in Methanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Fórmula molecular H3N
Fórmula lineal NH3
Concentración 6.0 to 7.5N
Número MDL MFCD00011418
Fieser 05,15
Densidad 0.7700g/mL
Índice Merck 15, 488
Sinónimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Cantidad 2.5 L
SMILES N
Nombre IUPAC azano
Peso molecular (g/mol) 17.03
Temperatura de inflamación 14°C
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formula Weight (peso de la fórmula) 17.03
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.77
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonia, ca 7N solution in methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.