Learn More
Amoníaco7, solución de 7 N aprox. en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Amoníaco, H3N, número CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, amoníaco, amoníaco anhidro, amoníaco, anhidro, gas de amoníaco, ammoniak, ammoniakgas, amoníaco anhidro, nitrosilo, alcohol de Hartshorn, 2,5 l, CHEBI:16134, de incoloro a amarillo, de 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 grados C, 17,03, palabra de aviso de GHS:Peligro
42.61€ - 2429.09€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Amoníaco |
---|---|
Color | De incoloro a amarillo |
Nombre de nota | solución de 7 N aprox. en methanol |
CAS | 7664-41-7, 67-56-1 |
Fórmula molecular | H3N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10696332
|
Thermo Scientific Acros
133710250 |
25 ml | Frasco de vidrio |
42.61€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10001310
|
Thermo Scientific Acros
133710010 |
1 L | Frasco de vidrio |
198.99€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10761394
|
Thermo Scientific Acros
133710025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
369.84€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10037939
|
Thermo Scientific Acros
133710251 |
25 L | Lata de plástico |
2429.09€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Amoníaco, H3N, número CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, amoníaco, amoníaco anhidro, amoníaco, anhidro, gas de amoníaco, ammoniak, ammoniakgas, amoníaco anhidro, nitrosilo, alcohol de Hartshorn, 2,5 l, CHEBI:16134, de incoloro a amarillo, de 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 grados C, 17,03, palabra de aviso de GHS: Peligro
Especificaciones
Amoníaco | |
solución de 7 N aprox. en methanol | |
H3N | |
6.0 a 7.5 N | |
05,15 | |
15, 488 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
azano | |
14 °C | |
CHEBI:16134 | |
0.77 |
De incoloro a amarillo | |
7664-41-7, 67-56-1 | |
NH3 | |
MFCD00011418 | |
0.7700 g/ml | |
amoníaco, gas de amoniaco, alcohol de Hartshorn, nitrosilo, amoniaco, anhidro, amoniaco anhidro, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H: Tóxico en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. Tóxico en contacto con la piel. Provoca daños en los órganos. Mortal en caso de inhalación. Líquido y vapores muy inflamables.
Declaración de GHS P: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón. En CASO DE INGESTA: Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito. Llevar protección para los ojos/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico. EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Evitar su liberación al medio ambiente. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Palabra de aviso de GHS: Peligro
RUO - Para uso exclusivo en investigación