Learn More
Solución de amoníaco, 20 %, certificado AR de análisis, d=0,92, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Especificaciones
Especificaciones
pH | 13.6 |
Color | Incolora |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Densidad del vapor | 0.59 |
Presión de vapor | 500 hPa 50 |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonia solution 20/22%
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide,Ammonia
Título del producto
Solución de amoníaco, 20 %, certificado AR de análisis, d=0,92, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido