Learn More
Solución de amoníaco, 35 %, para HPLC, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10508610
Solución de amoníaco, 35 %, para HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. 10508610
100 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Click to view available options
100 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Código de producto. 10508610
Marca: Fisher Chemical A/3295/PB05
Solicitar formato a granel o personalizado
H5NO, número de CAS-1336-21-6, incoloro, 35,05 g/mol, 11418, frasco de vidrio recubierto de plástico, 12, líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nombre IUPAC Hidrato de amina
Peso molecular (g/mol) 35.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05g/mol
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia solution 35%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide,Ammonia
Título del producto
Solución de amoníaco, 35 %, para HPLC, Fisher Chemical™ >