Learn More
Acetato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ammonium acetate is widely utilized as a catalyst in the Knoevenagel condensation. It is the primary source of ammonia in the Borch reaction in organic synthesis. It is used with distilled water to make a protein precipitating reagent. It acts as a buffer for electrospray ionization (ESI) mass spectrometry of proteins and other molecules and as mobile phases for high performance liquid chromatography (HPLC). Sometimes, it is used as a biodegradable de-icing agent and an acidity regulator in food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el acetato de amonio se utiliza ampliamente como catalizador en la condensación de Knoevenagel. Es la fuente primaria de amoníaco en la reacción de Borch en la síntesis orgánica. Se utiliza con agua destilada para hacer un reactivo precipitante de proteínas. Actúa como tampón para la espectrometría de masas de ionización por electrospray (ESI) de proteínas y otras moléculas, y como fases móviles para la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC). A veces se utiliza como agente descongelante biodegradable y como regulador de acidez en los aditivos alimentarios.
Solubilidad
soluble en agua, metanol, acetona y amoníaco líquido.
Notas
higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium acetate |
Punto de fusión | ∼114°C (decomposition) |
Densidad | 1.17 |
Punto de ebullición | (decomposition) |
Temperatura de inflamación | 136°C (277°F) |
Olor | Ammonia-like |
Fórmula lineal | CH3COONH4 |
Cantidad | 1000 g |
Beilstein | 4186741 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
- Ammonium acetate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only