Learn More
Acetato de amonio, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical A/3440/60
94.35 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 631-61-8 Peso : 1.00000kg
Descripción
1 kg, Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
631-61-8 | |
Blanco | |
Jarra de plástico para polvo | |
13066 | |
ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 | |
CC(=O)[O-].[NH4+] | |
77.083 | |
CHEBI:62947 | |
Sólido |
114 °C | |
7 | |
C2H7NO2 | |
1 kg | |
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N | |
azanio; acetato | |
517165 | |
77.08g/mol |