Learn More
Bicarbonato de amonio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicarbonato de amonio |
| Punto de fusión | 105,0 °C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 250 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | NH4HCO3 |
| Índice Merck | 15, 494 |
| Información de solubilidad | Solubilidad en agua: 220 g/l (20 °C) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.06 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium bicarbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.