Learn More
Bicarbonato de amonio, Honeywell™
Código de producto. 15645440 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
15645440 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15645440
Marca: Honeywell-Fluka 4086750G
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Aditivo eluyente para LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium bicarbonate
CAS 1066-33-7
Cantidad 50 g
Fórmula molecular CH5NO3
Fórmula lineal NH4HCO3
Número MDL MFCD00012138
Número UN UN3077
Beilstein 4329606
Sinónimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
Clave InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
Nombre IUPAC azanio; carbonato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06g/mol
Densidad Vapor Density: 2.7 (vs air)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bicarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ammonium hydrogencarbonate