Learn More
Ammonium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15671030
Ammonium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15671030 Tienda Honeywell Fluka Productos
25 kg, Caja de cartón de fibra
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Envase:
Caja de cartón de fibra
Frasco de polietileno
Código de producto. 15671030
Marca: Honeywell-Fluka 1121325KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-33-7
Fórmula molecular C3H8N2O9Zn2
Peso molecular (g/mol) 346.86
Número MDL MFCD00012138
Clave InChI QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
Nombre IUPAC azanio; carbonato de hidrógeno
SMILES [NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium bicarbonate
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 to 101%
Fórmula lineal NH4HCO3
Beilstein 4329606
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06
Grado puriss.
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 1.58 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0438009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2023 Catalog Number112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG
Número de loteA0417787 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG
Número de loteA0447280 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2022 Catalog Number112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG
Número de loteA0444432 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/07/2022 Catalog Number112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG
Número de loteA0421577 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2022 Catalog Number112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG
Título del producto
Ammonium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%, Honeywell Fluka™ >