Learn More
Bromuro de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417727
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
11417727 500 g 500 g
11427727 2500 g 2500 g
11437727 10,000 g 10000 g
3 options
Código de producto. 11417727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16258.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Ammonium bromide is often used as an intermediate source of bromide ion in laboratory processes and pharmaceutical preparations. It is most commonly used as an additive in the preparation of photographic films, fireproofing products and corrosion inhibitors. Ammonium bromide is widely utilized in the manufacture of photographic chemicals and emulsions. It is also used in pharmaceutical preparations. It finds application in fireproofing of wood and lithography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de amonio se utiliza a menudo como fuente intermedia del ión de bromuro en procesos de laboratorio y preparaciones farmacéuticas. Se utiliza muy comúnmente como aditivo en la preparación de películas fotográficas, productos ignífugos e inhibidores de la corrosión. El bromuro de amonio se utiliza muy a menudo en la fabricación de emulsiones y productos químicos fotográficos. También se utiliza en preparaciones farmacéuticas. Se aplica en la protección ignífuga de la madera y la litografía.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, etanol y acetona. Ligeramente soluble en éter.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases, metales pesados, sales de plata y potasio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12124-97-9
Fórmula molecular BrH4N
Peso molecular (g/mol) 97.94
Número MDL MFCD00011419
Clave InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC bromuro de amonio
SMILES [NH4+].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium bromide
Punto de fusión 452°C (sublimation)
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,505
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.97
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.429
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium bromide