Learn More
Carbamato de amonio, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11333417
Carbamato de amonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333417
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11333417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 018134.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente de amoniación
Ammonium carbamate is used in the preparation of fertilizers. It acts as an ammoniating agent. It plays an important role in the formation of carbamoyl phosphate, which is essential for urea cycle and pyrimidines production. In addition to this, it is used in the preparation of trimethylsilyl carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1111-78-0
Fórmula molecular CH6N2O2
Peso molecular (g/mol) 78.071
Número MDL MFCD00013010
Clave InChI BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium carbamate, ammonium aminoformate, carbamic acid, monoammonium salt, carbamic acid ammonium salt, carbamic acid ammoniate, unii-i2w9615swp, carbamic acid, ammonium salt 1:1, ammoniumcarbamate, anhydride of ammonium carbonate, azanium carbamate
PubChem CID 517232
Nombre IUPAC azanio;carbamato
SMILES C(=O)(N)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium carbamate
Punto de fusión 60° (sublimation)
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Beilstein 3914091
Información de solubilidad Soluble in cold water and ammonium hydroxide. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.07
Densidad 1.6
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbamate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium carbamate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbamato de amonio, Thermo Scientific Chemicals >