Learn More
Nitrato amónico de cerio(IV), certificado AR para análisis, Fisher Chemical Código de producto.: 10650141
Nitrato amónico de cerio(IV), certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10650141
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Código de producto. 10650141
Marca: Fisher Chemical A/3730/48
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 16774-21-3
Fórmula molecular CeH8N8O18
Peso molecular (g/mol) 548.22
Número MDL 151121
Clave InChI WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Tetranitrato de diamina bis(ácido nítrico) de λ⁴-cerio(4+)
SMILES N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 107°C
Color Naranja
pH 1
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.22g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Título del producto
Nitrato amónico de cerio(IV), certificado AR para análisis, Fisher Chemical >