Learn More
Nitrato de amonio de cerio 0,1 M según la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
Producto completamente factorizado, de alta pureza y estable desarrollado y probado para titulaciones.
Marca:  Reagecon 3000100
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3098 Chem class : 5.1 Pack group : II
Código de producto. 11464779
  • 286.00€ / 1 litro
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Norma de referencia de la Farmacopea europea (EP), material de referencia de la Farmacopea europea (EP)
  • Preciso, estable, reproducible y completamente factorizado.
  • Las titulaciones realizadas con este producto muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio que es definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
  • La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
  • Certificado con una especificación del ± 0,2%.
  • El producto es un reactivo de concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato de dispensación a una muestra (analito), hasta que se considera que la reacción entre los dos líquidos está completa.
  • Se puede utilizar para titulaciones manuales o automáticas, para determinar los puntos finales mediante la detección de cualquiera de las distintas propiedades.
  • Trazable al NIST.
Especificaciones
Especificaciones
Accuracy ± 0.2%
Frasco de vidrio ámbar Winchester GL45
Monografías de valoración y de la EP
0.1 M
1 L
Líquido
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 0.1M AMMONIUM AND CERIUM NITRATE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, Cerium (III) nitrate hexahydrate