missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de amonio, solución acuosa de 0,5 M, Thermo Scientific™

Código de producto. 15404509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
15404509 50 mL 50 ml
15414509 100 mL 100 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15404509

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62046.AD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
El cloruro de amonio se utiliza para la lisis de los glóbulos rojos humanos. Se utiliza en técnicas de aislamiento de proteínas y en el estudio de los cristales de fosfato de calcio básico en los fibroblastos. Inhibe la disolución intracelular de los cristales de fosfato de calcio básico (BCP) mediante fagolisosomas alcalinizantes. Se utiliza como agente saborizante en algunos tipos de regaliz. También se utiliza como electrolito en pilas de cinc-carbono.

Solubilidad
Completamente miscible en agua. Soluble en etanol, metanol y glicerol. Insoluble en acetona y éter.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nombre IUPAC azanio; cloruro
SMILES N.Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ammonium chloride
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Fórmula lineal NH4Cl
Beilstein 4371014
Información de solubilidad Fully miscible in water. Soluble in ethanol,methanol,and glycerol. Insoluble in acetone,and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.