Learn More
Cloruro de amonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437227
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
5000 g
Código de producto. 11437227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15000.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
El cloruro de amonio se utiliza comúnmente como solución tampón. Se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales, explosivos de seguridad y humo. Se utiliza para controlar los niveles de pH en productos químicos, para producir carbonato de sodio, como fertilizante, en electrónica y en metalurgia. También se utiliza como flujo para la limpieza, como agente aromatizante, como expectorante en medicamentos para la tos y como agente acidificante sistémico. Se utiliza muy a menudo como electrolito en pilas de cinc-carbono. Tiene aplicación en la industria del cuero para teñir, curtir, impresión textil y para dar brillo al algodón.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de amonio se utiliza comúnmente como solución tampón. Se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales, explosivos de seguridad y humo. Se utiliza para controlar los niveles de pH en productos químicos, para producir carbonato de sodio, como fertilizante, en electrónica y en metalurgia. También se utiliza como flujo para la limpieza, como agente aromatizante, como expectorante en medicamentos para la tos y como agente acidificante sistémico. Se utiliza muy a menudo como electrolito en pilas de cinc-carbono. Se aplica en las industrias del cuero para el teñir y curtir, en la impresión textil y para lustrar algodón.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, amoníaco líquido y acetona. Insoluble en éter dietílico y acetato de etilo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con nitrato de plata y oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium chloride
Punto de fusión 340°C (sublimation)
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NH4Cl
Beilstein 4371014
Índice Merck 14,509
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,liquid ammonia and acetone. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate.
Nombre IUPAC azanio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.642
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.53
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium chloride