Learn More
Cloruro de amonio, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10255360
Cloruro de amonio, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255360
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Código de producto. 10255360
Marca: Thermo Scientific Acros 123340010
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro de amonio, +99 %, H4ClN, número CAS 12125-02-9, amchlor, amónico, cloruro de amonio, cloruro de amonio, cloruro de amonio nh4 cl, cloruro de amonio, muriato de amonio, darammon, sal amoniacal, salmiaco, 1 kg, 99 % mín. (Argentometría), CHEBI:31206, blanco, 15 200 g/ml, 235-186-4, 15, 13, 53,49, puro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium chloride
Punto de fusión 340.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino y trozos
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NH3·HCl
Fieser 15,13
Índice Merck 15, 506
Información de solubilidad Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and,ethyl acetate
Nombre IUPAC azanio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.5200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466752 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/10/2024 Catalog Number123340050,123340250,123340251,123340010
Número de loteA0466751 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/10/2024 Catalog Number123340050,123340250,123340251,123340010
Número de loteA0461804 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog Number123340050,123340250,123340251,123340010
Número de loteA0461805 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog Number123340050,123340250,123340251,123340010
Número de loteA0456560 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/09/2023 Catalog Number123340050,123340250,123340251,123340010
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de amonio, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >