Learn More
Cloruro de amonio, certificado AR, para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10151750
Cloruro de amonio, certificado AR, para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical™
Product Code. 10151750
5 kg, Barril de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 10151750
Marca: Fisher Chemical A/3920/65
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
H4ClN, CAS Number-12125-02-9, 5kg, White, 53.49g/mol, 340 deg.C, 11420, Plastic keg, Solid, 1.3mbar 160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cloruro de amonio
SMILES N.Cl
Specifications
Punto de fusión 340°C
Color Blanco
pH 5
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49g/mol
Envase Barril de plástico
Presión de vapor 1.3mbar 160
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium chloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cloruro de amonio, certificado AR, para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical™ >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.