Learn More
Ammonium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number 15631030
178.68 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
25517
CHEBI:31206
azanio; cloruro
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
25517
CHEBI:31206
azanio; cloruro
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium Chloride
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Residuo después del encendido ≤0.1% (as SO4)
Presión de vapor 1mmHg (160.4°C)
Densidad Vapor Density: 1.9 (vs air)