Learn More
Ammonium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15651030
Ammonium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15651030 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15651030
Marca: Honeywell-Fluka 112096X1KG
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumkloridMostrar másMostrar menos
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nombre IUPAC azanio; cloruro
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium chloride
Punto de fusión 340°C (sublimation)(literature)
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
% máx. CAS ≤100.0000%
Cantidad 6 x 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5 to 100.5%
Fórmula lineal NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES [NH4+].[Cl-]
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49
Grado puriss.
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.536 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0447133 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2024 Catalog Number11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG
Número de loteA0412558 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2023 Catalog Number11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG
Número de loteA0401895 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG
Número de loteA0397961 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG
Número de loteA0406021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium chloride
Título del producto
Ammonium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™ >