Learn More
Ammonium chloride, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15653220
Ammonium chloride, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15653220 Tienda Honeywell Fluka Productos
2.5 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Código de producto. 15653220
Marca: Honeywell-Fluka 311072.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Chloride
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
Nombre IUPAC azanio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Presión de vapor 1mmHg (160.4°C)
Densidad Vapor Density: 1.9 (vs air)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Ammonium chloride, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ >