Learn More
Fosfato de amonio y cobalto(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium cobalt(II) phosphate |
| Nombre de nota | anhydrous |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula lineal | NH4CoPO4 |
| Índice Merck | 14,513 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.94 |
| Porcentaje de pureza | 98% |