Learn More
Fluoruro de amonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11467737 100 g 100 g
11477737 500 g 500 g
11487737 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11467737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16279.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El fluoruro de amonio se utiliza para el grabado de vidrio, la conservación de alimentos, en la impresión de textiles, y como agente antipolillas. Se utiliza en análisis químicos y en la elaboración de cerveza. Se usa en la síntesis de NaHoF4 y NaEuF4, que son importantes en los láseres de estado sólido, así como en la fotoluminiscencia. El ión fluoruro se utiliza como base y nucleófilo en la síntesis orgánica. El fluoruro de amonio proporciona una estrategia de desprotección segura para el grupo de tert-butildimetilsililo (TBS) durante la síntesis del ARN.
Solubilidad
Libremente soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Higroscópico y no combustible. Al calentarse, se sublima y se descompone en fluoruro de hidrógeno y gas amoníaco, que se pueden recombinar para formar fluoruro de amonio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-01-8
Fórmula molecular FH4N
Peso molecular (g/mol) 37.04
Número MDL MFCD00011423
Clave InChI LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC amine hydrofluoride
SMILES N.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium fluoride
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NH4F
Número UN UN2505
Índice Merck 14,522
Información de solubilidad Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.04
Porcentaje de pureza 96%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.01