Learn More
Fluoruro de amonio: mezcla de ácido fluorhídrico, Honeywell™
Código de producto. 16851200 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. 16851200
Marca: Honeywell Research Chemicals 40207H2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado semiconductor, AF 875-125, mezcla de grabado (Honeywell 17621)
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1341-49-7, 12125-01-8, 7732-18-5
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥10.00%, ≥20.00%, ≥50.00%
% máx. CAS <20.00%, <30.00%, <70.00%
Notas de grado de pureza Semiconductor grade reagent
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2,5 L
Forma física Líquido, transparente