Learn More
Formato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium formate |
Punto de fusión | 115.0°C to 120.0°C |
Color | Blanco |
pH | 6 to 7 (5% soln. at 20°C) |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | HCO2NH4 |
Beilstein | 02,8 |
Fieser | 01,38; 13,230; 15,13 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium formate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Formato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido