Learn More
Formato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10205650
Formato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205650
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10205650
Marca: Thermo Scientific Acros 168610010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-69-2
Fórmula molecular CH5NO2
Peso molecular (g/mol) 63.06
Clave InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nombre IUPAC azanio; formiato
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium formate
Punto de fusión 115.0°C to 120.0°C
Color Blanco
pH 6 to 7 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal HCO2NH4
Beilstein 02,8
Fieser 01,38; 13,230; 15,13
Índice Merck 15,52
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.06
Porcentaje de pureza 97%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/04/2024 Catalog Number168610010,168610051,168615000
Número de loteA0450022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number168610010,168610051,168615000
Número de loteA0397210 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number168610010,168610051,168615000
Número de loteA0394584 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number168610010,168610051,168615000
Número de loteA0412752 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number168610010,168610051,168615000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium formate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Formato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >