Learn More
Formato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium formate |
Punto de fusión | 115.0°C to 120.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | HCO2NH4 |
Beilstein | 02,8 |
Fieser | 01,38; 13,230; 15,13 |
Índice Merck | 15,52 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465376 | Certificado de análisis | 09/08/2024 | 401150010,401150050,401152500 |
A0460068 | Certificado de análisis | 12/02/2024 | 401150010,401150050,401152500 |
A0453994 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 401150010,401150050,401152500 |
A0400561 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 401150010,401150050,401152500 |
A0400562 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 401150010,401150050,401152500 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium formate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Formato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido