Learn More
Formato de amonio, para HPLC, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15681580 Tienda Honeywell Fluka Productos
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para HPLC,≥99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-69-2
Fórmula molecular CH5NO2
Peso molecular (g/mol) 63.056
Número MDL MFCD00013103
Clave InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formiato de amonio, ácido fórmico, sal de amonio, formiato de azanio, ácido fórmico, sal de amonio 1:1, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nombre IUPAC azanio; formiato
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formiato de amonio
Cantidad 50 g
Fórmula lineal HCO2NH4
Número UN NONH para todos los modos de transporte
Beilstein 3625095
Información de solubilidad Soluble en agua 0.1 g/ml a 25 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.06 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Densidad 1.26 g/ml a 25 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium formate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ammonium formate
Título del producto
Formato de amonio, para HPLC, Honeywell Fluka™ >