Learn More
Hidrogenocarbonato de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
Ammonium Hydrogen Carbonate, Certified AR for analysis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de fusión | 105°C |
Color | Blanco |
pH | 8 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.06g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 67 hPa at 20°C |