Learn More
Bifluoruro de amonio, téc. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386968
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11386968
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014660.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Ammonium hydrogen fluoride is used as a chemical reagent in analysis and an antiseptic. It is also used in ceramics, electroplating, component of glass etchants as well as food processing equipment disinfectant. It acts as an intermediate in the production of hydrofluoric acid from hexafluorosilicic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1341-49-7
Fórmula molecular F2H5N
Peso molecular (g/mol) 57.04
Número MDL MFCD00012018
Clave InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ammonium bifluoride
Nombre IUPAC amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Especificaciones
Punto de ebullición 238°C
Nombre del producto químico o material Ammonium hydrogen fluoride
Punto de fusión 120°C to 122°C
pH 2 to 3
Forma física Escamas
Cantidad 500 g
Número UN UN1727
Índice Merck 14,498
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.04
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Olor Ammonia-like
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.500 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydrogen fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium bifluoride