Learn More
Hidróxido de amonio, solución acuosa al 10 % v/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
11303677 4 L 4 litros
11465020 500 mL 500 ml
11313677 1 L 1 litro
3 options
Código de producto. 11303677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035575.K7
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydroxide
Color Incolora
Fórmula lineal NH4OH
Número UN UN2672
Concentración 10% v/v aq. soln.
Densidad 0.98 g/mL
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05
Olor Ammonia-like
Cantidad 4 L
Forma física Líquido