Learn More
Hidróxido de amonio, 28 % de NH3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337946
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
Código de producto. 11337946
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13168.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Ammonium hydroxide is widely utilized as a leavening agent or acidity regulator in food production. It serves as a precursor to some alkyl amines and is also used in the tobacco industry for flavor enhancement and as a processing aid. During furniture making, it combines with tannic acid and is used to darken or stain wood by making it iron salts. In chemical laboratories, it used for qualitative inorganic analysis, as a complexant and as a base. It is used to clean gold, silve, and platinum jewelry. It is an active component of Tollens' reagent (consisting of a solution of silver nitrate and ammonia) and is used to determine the presence of aldehyde or alpha-hydroxy ketone functional groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de amonio se utiliza muy a menudo como agente leudante o regulador de la acidez en la producción de alimentos. Sirve como precursor de algunas alquiloaminas y también se utiliza en la industria tabacalera para mejorar el sabor y como ayuda en el procesamiento. Durante la fabricación de muebles, se combina con ácido tánico y se utiliza para oscurecer o teñir la madera convirtiéndolo en sales de hierro. En los laboratorios químicos, se utiliza para el análisis inorgánico cualitativo, como complejante y como base. Se utiliza para limpiar joyas de oro, plata y platino. Es un componente activo del reactivo de Tollens (que consiste en una solución de nitrato de plata y amoníaco) y se utiliza para determinar la presencia de aldehído o grupos funcionales de alfa-hidroxi cetona.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con cobre, hierro y cinc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydroxide
pH 12
Cantidad 500 mL
Notas del porcentaje del ensayo 28 % NH3
Fórmula lineal NH4OH
Número UN UN2672
Índice Merck 14,494
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05
Olor Ammonia-like
Densidad 0.9
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide, 28% NH3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:.