Learn More
Hidróxido amónico, reactivo ACS, solución al 28-30 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10567172
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydroxide
Color Incolora
Punto de ebullición 38.0°C
Punto de fusión -57.0°C
Fórmula lineal NH4OH
Fieser 05,15
Densidad 0.9100g/mL
Índice Merck 15, 491
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 500 mL
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05
Porcentaje de pureza 28.0 to 30.0% (HCl-titration (as NH3))
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0.002% max.
Gravedad específica 0.91
Presión de vapor 500hPa at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.