Learn More
Hidróxido amónico, para análisis, solución al 28-30 % de peso de NH3 en agua, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10105220
Hidróxido amónico, para análisis, solución al 28-30 % de peso de NH3 en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105220
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10105220
Marca: Thermo Scientific Acros 205840025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium hydroxide
Punto de ebullición 38.0°C
Punto de fusión -57.0°C
Fórmula lineal NH4OH
Densidad 0.9100g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 2.5 L
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.91
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467958 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
Número de loteA0460066 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
Número de loteA0459809 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/02/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
Número de loteA0459810 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
Número de loteA0428274 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide,Ammonia
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hidróxido amónico, para análisis, solución al 28-30 % de peso de NH3 en agua, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.