Learn More
Hidróxido amónico, para análisis, solución al 28-30 % de peso de NH3 en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15294674
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydroxide
Punto de ebullición 38.0°C
Punto de fusión -57.0°C
Fórmula lineal NH4OH
Densidad 0.9100g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 25 L
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05
Grado Analítica
Envase Lata de plástico
Gravedad específica 0.91