Learn More
Hidróxido amónico, extrapuro, solución al 25 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium hydroxide |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 38.0°C |
Punto de fusión | -57.0°C |
Fórmula lineal | NH4OH |
Densidad | 0.9100g/mL |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
Cantidad | 1 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 35.05 |
Porcentaje de pureza | ≥25% (as NH3) (total base) |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466151 | Certificado de análisis | 19/09/2024 | 255210010,255210100,255210025 |
A0462439 | Certificado de análisis | 03/05/2024 | 255210010,255210100,255210025 |
A0456243 | Certificado de análisis | 26/09/2023 | 255210010,255210100,255210025 |
A0450538 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 255210010,255210100,255210025 |
A0446334 | Certificado de análisis | 14/10/2022 | 255210010,255210100,255210025 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide,Ammonia
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Hidróxido amónico, extrapuro, solución al 25 % en agua, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido