Learn More
Solución de hidróxido amónico, Puriss., del 30 al 33 % NH3 en H2o, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071722 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
22 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
22 Kg
paquete de 4
paquete de 6
15680770 1 L 1 litro
15690770 2.5 L 2.50 litro
15620780 6 x 1 L paquete de 6
15610780 4 x 2.5 L paquete de 4
15600780 22 kg 22 Kg
5 options
Código de producto. 15680770
Marca: Honeywell-Fluka 050021L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., del 30 al 33 % NH3 en H2O
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Hydroxide Solution
Fórmula lineal NH4OH
Concentración 30 to 33% NH3 in H2O
Número UN 2672
Beilstein 3587154
Densidad 0.9g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Límite de explosión 0.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05g/mol
Grado puriss.
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonia, aqueous solution