missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Yoduro de amonio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7048857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11331788 100 g 100 g
11321788 500 g 500 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11331788

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011668.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144.94 g/mol

Appropriately manufactured ammonium iodide is used in pharmaceutical industries. It is used in photographic chemicals, some medications and several chemical industries.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 12027-06-4
Fórmula molecular H4IN
Peso molecular (g/mol) 144.94
Número MDL MFCD00011424
Clave InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nombre IUPAC azanio; yoduro
SMILES [NH4+].[I-]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ammonium iodide
Punto de fusión 551° (sublimation)
Forma física Granular
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min
Índice Merck 14,529
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol,acetone,ammonia and glycerol; Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.94
Porcentaje de pureza ≤99.0%
Grado ACS
Índice de refracción 1.7031
Sensibilidad Air and light sensitive; Hygroscopic
Densidad 2.514
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.