Learn More
Sulfato de amonio y hierro(II) hexahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
25 g
5 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10532991 500 g Frasco de plástico 500 g
10762241 25 g Frasco de plástico 25 g
10052750 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10553124 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
10444985 25 kg Tambor de fibra 25 KG
5 options
Código de producto. 10532991
Marca: Thermo Scientific Acros 201375000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-85-9
Fórmula molecular FeH20N2O14S2
Peso molecular (g/mol) 392.13
Número MDL MFCD00150530
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Punto de fusión 100.0°C
Color Verde
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Índice Merck 15, 518
Información de solubilidad Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.