Learn More
Sulfato amónico de hierro(II) hexahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10111850 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
3 KG
500 GR
10111850 1 kg 1 KG
10087291 250 g 250 GR
10070010 500 g 500 GR
10428590 3 kg 3 KG
4 options
Código de producto. 10111850
Marca: Fisher Chemical A/4880/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Sulfato amónico de hierro(II) hexahidrato, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-85-9
Fórmula molecular FeH20N2O14S2
Peso molecular (g/mol) 392.13
Número MDL MFCD00150530
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC disulfato de hierro(3+) y diamonio, dodecahidrato
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 100°C
Color Verde
pH 3,5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.14g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.