Learn More
Citrato de hierro(III) amónico, marrón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453504
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Código de producto. 11453504
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11199.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7+3 | 264.999 g/mol
Ammonium iron(III) citrate, brown is used in medicine, in making blueprints, and as a feed additive. It is also used as an iron supplement and food enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato de hierro(III) amónico, marrón se utiliza en medicina, en la elaboración de cianotipos y como aditivo para piensos. También se utiliza como suplemento de hierro y potenciador de alimentos.
Solubilidad
Soluble en agua. 1200 g/l (20 °C)
Notas
Higroscópico. Desecar a temperatura ambiente. Almacenar en lugar oscuro. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-57-5
Fórmula molecular C6H11FeNO7+3
Peso molecular (g/mol) 264.999
Número MDL MFCD00013099
Clave InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
Nombre IUPAC azano; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hierro(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron (III) citrate
Color Marrón
Cantidad 1000 g
Índice Merck 14,4017
Información de solubilidad Soluble in water.1200g/L (20°C)
Olor Weak
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive