Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Iron(Iii) Citrate |
| Color | Verde |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3 |
| Grado | purum p.a. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 14.5 to 16% Fe basis (RT) |