Learn More
Ammonium Iron(Iii) Citrate, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
1 kg
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Iron(Iii) Citrate |
Color | Verde |
Forma física | Powder |
Cantidad | 50 g |
Fórmula lineal | C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3 |
Grado | purum p.a. |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 14.5 to 16% Fe basis (RT) |