Learn More
Sulfato amónico de hierro(III) dodecahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Descripción
H4FeNO8S2.12H2O, número CAS-7783-83-7, 500 g, 230 °C, morado, 482,19 g/mol, 39 °C, 150004, jarra de plástico para polvo, 2,5, sólido
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 230°C |
Punto de fusión | 39°C |
Color | Morado |
pH | 2.5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.19g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Título del producto
Sulfato amónico de hierro(III) dodecahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido