Learn More
Fosfato de magnesio y amonio hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
It is used as pharmaceutical intermediae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Garantizar una ventilación adecuada.
se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Garantizar una ventilación adecuada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium magnesium phosphate hexahydrate |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.41 (137.32 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Densidad | 1.711 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium magnesium phosphate hexahydrate