Learn More
Molibdato de amonio, 4-hidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Molybdate |
| Nombre de nota | 4-Hydrate |
| CAS | 12054-85-2 |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | (NH4)6Mo7O24·4H2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1235.86 |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 2.50kg |