Learn More
Molibdato de amonio (para) tetrahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El molibdato de amonio tetrahidrato se utiliza muy a menudo en la tinción crionegativa que ayuda a visualizar las partículas conservando la muestra. Se utiliza como catalizador para desulfurizar el tiofeno y sus derivados. Sirve como reactivo analítico para medir la cantidad de fosfatos, silicatos, arsenatos y plomo en una solución acuosa. También se utiliza en el galvanizado, en fertilizantes para cultivos y en la producción de metal de molibdeno y cerámica. Se utiliza como analgésico en el ámbito médico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El molibdato de amonio tetrahidrato se utiliza muy a menudo en la tinción crionegativa que ayuda a visualizar las partículas conservando la muestra. Se utiliza como catalizador para desulfurizar el tiofeno y sus derivados. Sirve como reactivo analítico para medir la cantidad de fosfatos, silicatos, arsenatos y plomo en una solución acuosa. También se utiliza en el galvanizado, en fertilizantes para cultivos y en la producción de metal de molibdeno y cerámica. Se utiliza como analgésico en el campo médico.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatiblecon agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium molybdate (para) tetrahydrate |
| Punto de fusión | ∼190 °C (descomposición) |
| Cantidad | 50 g |
| Índice Merck | 14,533 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1235.86 (1163.79 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Densidad | 2.498 |
Seguridad y manipulación
- Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.