Learn More
Nitrato amónico, +99 %, para análisis, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
100g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium nitrate |
Nombre de nota | p.a. |
Cantidad | 100g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | NH4NO3 |
Fieser | 01,39; 15,14 |
Índice Merck | 15,531 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 190g/100mL (20°C). Other solubilities: 1g/20mL alcohol,1g/8mL methanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.04 |
Porcentaje de pureza | 99+% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium nitrate
- Atención
- Sólido comburente Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.