Learn More
Oxalato de amonio monohidrato, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10154500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
Código de producto. 10154500
Marca: Thermo Scientific Acros 206275000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 6009-70-7 | C2H8N2O4·H2O | 142.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6009-70-7
Fórmula molecular C2H8N2O4·H2O
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL MFCD00149694
Clave InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
Nombre IUPAC diazanio; oxalato; hidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium oxalate monohydrate
Punto de fusión 70.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.50%
Fórmula lineal (CO2NH4)2·H2O
Índice Merck 15, 534
Información de solubilidad Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.